Learn More
SI Analytics™ CN 60 Ionenselektive Kombinationselektrode für Zyanid
CN 60 Ionselektive kombinierte Festkörperelektrode dient zur Bestimmung von Zyanid-Ionen.
Marke:  SI Analytics™ 285130390
Artikelnummer. 10434483
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • CN 60
  • Zur Bestimmung von Zyanid-Ionen, Festkörperelektrode
  • Temperaturbereich: 0°bis 80 °C
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Messbereich: 0,2 bis 260 mg/l
  • IONSELEKT. KOMB. ELEKTRODE CN 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zyanid
Festkörper
Elektrode
0 bis 14
0 °C bis 80 °C
0,2 bis 260 mg/l