Learn More
Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion der Serie CMUA
Magnetrührer und Heizmantel in einer praktischen Einheit
Marke: Electrothermal™ 36013-00
808.78 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimierte Wärmeübertragung
- Das flexible Spulenheizelement umschließt den Rundbodenkolben
- Die kühle Außenhülle gewährleistet eine sichere Handhabung
Spezifikation
100 mL | |
17,4625 cm | |
Flaschen | |
14,9225 cm | |
230 V | |
450 °C |
6,875 in. | |
67 mm | |
5,875 in. | |
17,4625 cm | |
Heizmantel mit Rührfunktion | |
1 A |