Learn More
Halbflüchtiger Balance-Mix – Option A, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Brand: SPEX Certiprep SV-X
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Description
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
3-Methylphenol | 108-39-4 | 2000μg/ml |
Anilin | 62-53-3 | 2000μg/ml |
Azobenzol | 103-33-3 | 2000μg/ml |
Carbazol | 86-74-8 | 2000μg/ml |
n-Nitrosodimethylamin | 62-75-9 | 2000μg/ml |
Pyridin | 110-86-1 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Specifications
Halbflüchtige Balancemischung – Option A | |
1 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Anilin; Azobenzol; Carbazol; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamin; Pyridin |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Für die US-EPA-Methode 8270 C | |
MeCl |
Produkt nur für den Laborgebrauch