Learn More
CLOCK Antibody (8F7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
206.00 CHF
Spezifikation
Antigen CLOCK
Klon 8F7
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18532562
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-51610-0.025ml
0.025 mL
206.00 CHF
25 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CLOCK Monoclonal specifically detects CLOCK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
CLOCK
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
Monoclonal
Ascites
RUO
BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein
CLOCK
IgG1
Unpurified
95 kDa
8F7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
9575
Purified recombinant fragment of human CLOCK expressed in E. Coli.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.