Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle sind in drei Größen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 94410619
26.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle sind in drei Größen erhältlich.
- Kleines Gestell: Zur Verwendung mit ClipTip 20 und 50 Pipettenspitzen
- Mittleres Gestell: Zur Verwendung mit ClipTip 200 und 300 Pipettenspitzen
- Großes Gestell: Zur Verwendung mit ClipTip 1000 und 1250 Pipettenspitzen
- CT300 Ext Rack: Für die Verwendung mit 300 Ext Pipettenspitzen
Bestellinformationen:
Die Gestelle werden ohne Spitzen und Einsätze geliefert
Spezifikation
ClipTip-Rack, leer | |
ClipTip leeres Gestell | |
ClipTip™ 300 Ext Pipettenspitze | |
ClipTip™ |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.