Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
137.00 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 13.3 cm |
---|---|
Material | Plastic |
Max. Temperatur (metrisch) | 42.9°C |
Min. Temperatur (metrisch) | 32°C |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32°C to 42.9°C |
Produktcode | Marke | Calibrated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Calibrated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17843018
|
Brannan™
11/064/2 + 49/101/0 |
3-point Traceable |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17803028
|
Brannan™
11/064/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High accuracy, with fast response
- Safe, easy to read and simple to use
- May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
- Temperature range: 32°C to 42.9°C
- 60 second response time
- Supplied with calibration
- Compact, accurate and durable
- Non-hazardous
- Complete with battery and instructions
Spezifikation
13.3 cm | |
42.9°C | |
32°C to 42.9°C | |
LCD | |
IP22 |
Plastic | |
32°C | |
32°C to 42.9°C | |
2.4 cm |