Learn More
Nickel Electro™ TRAY TEST TUBE WITH SIDE CLIPS
Das Nickel Electro™-Clifton™-Reagenzglasgestell für das 28L-Bad fasst bis zu vier Racks der 687x- und 690x-Serie und enthält seitliche Clips, die für eine einfache Montage vorbereitet geliefert werden.
Marke: Nickel Electro™ STT004
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Für NE5-28 und NE5-28D
- Ermöglicht die Montage von bis zu 4 Reagenzglasgestellen.
- Das Tablett fällt einfach auf den Hubwagen und findet es gut.
Spezifikation
28 l-Bad | |
Gestelle (4) | |
Je 1 |
Reagenzglasgestell | |
Edelstahl |