Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Erleben Sie kupferfreie Klick-Chemie mit Click-IT™ Alexa Fluor™ und sDIBO Alkyne Reagenzien, die ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen sind und die Schäden an Enzymen und fluoreszierenden Proteinen minimieren.
Marke: Invitrogen™ C20022
516.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit Click-it sDIBO Alkinen eine effiziente Markierung von Aziden. Unsere Click-iT sDIBO Alkine ermöglichen die Markierung von mit Azid markierten Targets ohne Kupferkatalyse und sind mit einer Vielzahl von Alexa Fluor- oder Biotin-Markierungen sowie mit Amin- oder Thiol-reaktiven Gruppen zur Erstellung eigener Konjugate erhältlich. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azidmodifiziert wurden, können jetzt einfach markiert werden und liefern lösliche Biokonjugate.
Click-iT sDIBO Alkin-Markierungen reagieren mit Aziden über eine kupferfreie Click-Chemie-Reaktion, um eine stabile Triazol-Verbindung mit einem Alexa Fluor, Biotin oder einer Markierung Ihrer Wahl zu bilden. Kupferfreie Clickreaktionen mit unseren sDIBO Alkinen sind ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen; sie minimieren auch Schäden an fluoreszierenden Proteinen wie GFP oder R-PE. Für die intrazelluläre Markierung erzeugt die unspezifische Bindung von DIBO-Alkinen ein Hintergrundsignal, und eine Markierungsstrategie mit Picolylaziden ist in diesen Fällen die bevorzugte Lösung.Click-Chemie-markierte Moleküle können auf komplexe biologische Proben angewendet und aufgrund des extrem niedrigen Hintergrunds mit außergewöhnlicher Sensitivität nachgewiesen werden. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azidmodifiziert wurden, können einfacher markiert werden, was zu löslicheren Biokonjugaten mit verbesserter biologischer Markierungsfähigkeit führt.
Spezifikation
Weniger gefährlich | |
Enthält 0,5 mg Alexa Fluor 647 sDIBO Alkyne | |
Cy5 | |
Rot | |
Dry Ice | |
Alexa Fluor™ 647 | |
Alexa Fluor™, Click-iT™ | |
665 nm |
0.5 mg | |
ca. 1900 | |
Bei ≤ -20 °C lagern. Exsikkation empfohlen. Schützen Sie das Material vor langfristiger Lichteinwirkung; kann kurzzeitig dem Licht ausgesetzt sein | |
Click-Chemie | |
sDIBO Alkin | |
Dunkelrot | |
650 nm | |
Azid |