Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Erleben Sie kupferfreie Klick-Chemie mit Click-IT™ Alexa Fluor™ und sDIBO Alkyne Reagenzien, die ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen sind und die Schäden an Enzymen und fluoreszierenden Proteinen minimieren.
Marke: Invitrogen™ C10413
Beschreibung
Erzielen Sie mit Click-it sDIBO Alkinen eine effiziente Markierung von Aziden. Unsere Click-iT sDIBO Alkine ermöglichen die Markierung von mit Azid markierten Targets ohne Kupferkatalyse und sind mit einer Vielzahl von Alexa Fluor- oder Biotin-Markierungen sowie mit Amin- oder Thiol-reaktiven Gruppen zur Erstellung eigener Konjugate erhältlich. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azidmodifiziert wurden, können jetzt einfach markiert werden und liefern lösliche Biokonjugate.
Click-iT sDIBO Alkyne-Etiketten reagieren mit Aziden über eine kupferfreie Click Chemie-Reaktion, um eine stabile Triazol-Verbindung mit einem Alexa Fluor, Biotin oder einem Etikett Ihrer Wahl zu bilden. Kupferfreie Klickreaktionen mit unseren sDIBO Alkynes sind ideal für die Oberflächenmarkierung von lebenden Zellen; sie minimieren auch Schäden an fluoreszierenden Proteinen wie GFP oder R-PE. Für die intrazelluläre Markierung erzeugt die unspezifische Bindung von DIBO-Alkynes ein Hintergrundsignal, und eine Markierungsstrategie mit Picolylaziden ist in diesen Fällen die bevorzugte Lösung.Click chemiemarkierte Moleküle können auf komplexe biologische Proben angewendet und mit beispielloser Empfindlichkeit aufgrund des extrem niedrigen Hintergrunds nachgewiesen werden. Makromoleküle, die enzymatisch, chemisch oder metabolisch azid-modifiziert wurden, können jetzt leicht markiert werden, was zu löslicheren Biokonjugaten mit verbesserter biologischer Markierungsfähigkeit führt.
Spezifikation
Weniger gefährlich | |
∼440 | |
Click-Chemie | |
DIBO Alkyne, Maleimid | |
Click-iT™ |
Enthält 1 mg Maleimid DIBO Alkyne | |
Bei ≤ -20 °C lagern. Exsikkation empfohlen. Schützen Sie das Material vor langfristiger Lichteinwirkung; kann kurzzeitig dem Licht ausgesetzt sein | |
Dry Ice | |
Maleimid | |
Azid |