Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolylazid-Toolkit
Marke: Molecular Probes™ C10643
522.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ Picolylazid-Toolkits enthalten alles Notwendige für kupferkatalysierte Click-Reaktionen mit kupfersensitiven Verbindungen, bei allen Vorteilen der standardmäßigen Azid-/Alkin-Click-Reaktion. Picolylazide reagieren effizient mit cheliertem Kupfer, sodass freies Kupfer in der Click-Reaktion minimiert werden kann, um unerwünschte kupferseitige Reaktionen mit Proteinen (z. B. GFP, RPE), Nukleinsäuren (z. B. RNA, Oligos) und auch kleinen Molekülen (z. B. Phalloidin) zu verhindern.Jedes Click-iT™ Plus Picolylazid-Toolkit enthält 100 μg Alexa Fluor™ Farbstoff-Picolylazid und alle Reagenzien, die zur Herstellung eines Reaktionscocktails mit der optimalen Kupfer- und Chelatkonzentration zur Markierung und zum Nachweis durch Click-Chemie benötigt werden. Richtlinien für die Entwicklung und Optimierung der Picolylazid/Alkin-Click-Reaktion Ihrer Wahl finden Sie im Produkthandbuch. Darüber hinaus bieten die Click-iT™ Plus Picolylazide bei identischen Reaktionsbedingungen erhöhte Empfindlichkeit und schnellere Reaktionszeiten im Vergleich zu Standard-Aziden.
Spezifikation
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolylazid Materialkit, 5 mg, Feststoff, 650 nm Emission, 670 nm Anregung, 1 Jahr haltbar, bei 2 bis 8 °C lagern, weniger umweltgefährliche Eigenschaften, für die Markierungschemie | |
1x 100 μg Alexa Fluor™ Farbstoff Picolylazid, 1 x 4 ml Click-iT™ Reaktionspuffer, 1 x 1.5 ml Kupfer(II)sulfat, 1 x 500 μl Kupferschutz, 1 Click-iT™ Pufferzusatz | |
1 Kit(s) | |
650/670 | |
Alexa Fluor 647 |
Markierungschemie, Zellanalyse, Klick-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Klick-Chemie, metabolische Markierung und naszente Proteinsynthese mit Klick-Chemie, Zellproliferation mit Klick-Chemie, naszent RNA-Nachweis und Erfassung mit Klick | |
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolylazid-Toolkit | |
|
|
Click-iT™ | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.