Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 488 Picolyl Azide Toolkit
Click-iT Plus Alexa Fluor 488-Picolylazid-Toolkit
Marke:  Molecular Probes™ C10641
532.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15403493
  • 700.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ Picolylazid-Toolkits enthalten alles Notwendige für kupferkatalysierte Click-Reaktionen mit kupfersensitiven Verbindungen, bei allen Vorteilen der standardmäßigen Azid-/Alkin-Click-Reaktion. Picolylazide reagieren effizient mit cheliertem Kupfer, sodass freies Kupfer in der Click-Reaktion minimiert werden kann, um unerwünschte kupferseitige Reaktionen mit Proteinen (z. B. GFP, RPE), Nukleinsäuren (z. B. RNA, Oligos) und auch kleinen Molekülen (z. B. Phalloidin) zu verhindern.
  • Flexibel – optimieren Sie Ihre eigene Click–iT™-Reaktion für die Detektion oder Markierung von alkinhaltigen Biomolekülen in vitro oder in Zell- und Gewebeproben
  • Hell und empfindlich – hervorragende fluoreszierende Alexa Fluor™ Farbstoffe kombiniert mit der Effizienz von Picolylazid
  • Praktisch – enthält alle Puffer und Reagenzien, die für eine optimale Click-Reaktion erforderlich sind
    Jedes Click-iT™ Plus Picolylazid-Toolkit enthält 100 μg Alexa Fluor™ Farbstoff-Picolylazid und alle Reagenzien, die zur Herstellung eines Reaktionscocktails mit der optimalen Kupfer- und Chelatkonzentration zur Markierung und zum Nachweis durch Click-Chemie benötigt werden. Richtlinien für die Entwicklung und Optimierung der Picolylazid/Alkin-Click-Reaktion Ihrer Wahl finden Sie im Produkthandbuch. Darüber hinaus bieten die Click-iT™ Plus Picolylazide bei identischen Reaktionsbedingungen erhöhte Empfindlichkeit und schnellere Reaktionszeiten im Vergleich zu Standard-Aziden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    488 Picolylazid-Toolkit
    • 1 x 100 μg Alexa Fluor™ Farbstoff-picolylazid
    • 1 x 4 ml Click-iT™ Reaktionspuffer
    • 1 x 1,5 ml Kupfer(II)-Sulfat
    • 1 x 500 μl Kupferschutzmittel
    • 1 Click-iT™ Pufferadditiv
    Je k
    Alexa Fluor 488
    1 Kit
    Click-iT™
    Alexa Fluor Farbstoffe
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.