Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit
GREENER_CHOICE
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsynthese-Assay-Kit
Marke:  Molecular Probes™ C10429
730.70 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13542550
  • 1096.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsynthese-Assay-Kit bietet eine schnelle, empfindliche, ungiftige und nicht-radioaktive Methode zum Nachweis der Synthese von neu entstandenen Proteinen mittels Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Bildgebung oder Durchflusszytometrie. Im Kit enthalten sind L-Homopropargylglycin (HPG), ein Aminosäure-Analog zu Methionin, das einen Alkin-Anteil enthält, und Alexa Fluor™ 594 Azid. Das HPG wird kultivierten Zellen zugeführt und während der aktiven Proteinsynthese in Proteine integriert. Die Zugabe des Alexa Fluor™ 594 Azids führt zu einer chemoselektiven Ligation oder “Click-Reaktion zwischen dem grün fluoreszierenden Azid und dem Alkin, wodurch die modifizierten Proteine durch eine bildbasierte Analyse nachgewiesen werden können.
  • Nicht radioaktive Alternative: Alternative zum herkömmlichen 35S-Methionin
  • Visualisierung von Massenproteindynamik: Fluoreszenzmarkierung von Proteinen ermöglicht die Bestimmung ihrer Lokalisierung, einschließlich Aggregation
  • Spezifität: Selektive, spezifische Reaktion zwischen Markierungs- und Nachweis-Tags
  • Stabilität: Das Produkt enthält eine irreversible, kovalente Bindung
  • Multiplex-aktiviert: Verwendung in Verbindung mit Click™-iT AHA (Azidaminosäure und Alkinfarbstoff) zum Nachweis räumlicher und zeitlicher Abweichungen
  • Anwendbar für biologische Probe: einfacher Nachweis, hohe Empfindlichkeit und niedriger Hintergrund, unabhängig von der Komplexität
    Das Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsynthese-Assay-Kit wurde erfolgreich mit HeLa-, A549- und U-2-OS-Zellen an einer Vielzahl von Reagenzien getestet, die die Proteinsynthese hemmen, einschließlich Cycloheximid und Anisomycin. Die Anwendbarkeit dieser Sonden zur Überwachung der Proteindegradation wurde auch mit Inhibitoren des Proteasoms (MG132 und Bortezomib) und Autophagie-Blockern (Chloroquin) in HeLa-Zellen nachgewiesen.
    Aufgrund der Unterschiede in der Click-iT™ Chemie zwischen dem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsynthese-Assay-Kit und Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 HCS-Kit können diese Kits in Verbindung mit der räumlichen oder zeitlichen Bestimmung von Unterschieden in der Synthese neu entstandener Proteine verwendet werden.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Weniger gefährlich
    25 Deckgläser oder zwei 96-Well-Platten
    Fluoreszenz
    Alexa Fluor™, Click-iT™
    Flüssig
    Proteine
    Proteinsynthese-Assay-Kit
    • Bei 2 ° bis 6 °C lagern
    • PRODUKT NICHT EINFRIEREN
    • Material vor langfristiger Lichteinwirkung schützen; darf kurzzeitig Licht ausgesetzt sein DMSO erforderlich.
    Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenz-Imager
    Alexa Fluor 594
    Rot-Orange
    Alexa Fluor Farbstoffe