Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Durchflusszytometrie-Assay-Kit
GREENER_CHOICE
Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Durchflusszytometrie-Assay-Kit
Marke:  Molecular Probes™ C10424
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12043795
  • 1092.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Durchflusszytometrie-Assay-Kit ist ein einfacher, stabilerer Assay für die Analyse der DNA-Replikation in proliferierenden Zellen im Vergleich zu herkömmlichen BrdU-Methoden. Neu synthetisierte DNA wird mit dem 633/5 nm-Laser des Durchflusszytometers analysiert.
  • Präzise – Hervorragende Ergebnisse im Vergleich zu BrdU-Assays
  • Schnell – Ergebnisse schon nach 90 Minuten
  • Kostengünstig – Mehr Assays pro Kit
    Auswahlhilfe für alle Click-iT™ EdU und Click-iT™ Plus EdU-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
    Eine fortschrittliche Methode, die Ihnen bessere Ergebnisse liefert als BrdU
    Die genaueste Methode der Proliferationsanalyse ist die direkte Messung der DNA-Synthese. Ursprünglich wurde dies durch die Einbindung radioaktiver Nukleoside wie 3H-Thymidin durchgeführt. Diese Methode wurde durch die Antikörper-basierte Erkennung des Nukleosid-Analogons Bromdesoxyuridin (BrdU) ersetzt. Click-iT™ Plus EdU Durchflusszytometrie-Assay-Kits sind eine neuartige Alternative zum BrdU-Assay. EdU (5-Ethinyl-2´-Desoxyuridin) ist ein Thymidin-Analogon, das während der aktiven DNA-Synthese in die DNA eingebaut wird. Die Erkennung beruht auf Klick-Chemie, einer Kupfer-katalysierten kovalenten Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin. In dieser Anwendung befindet sich das Alkin auf der Ethinylverbindung der EdU, während das Azid mit dem Farbstoff Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 647 oder Pacific BlueTM gekoppelt ist. Standardmethoden der Durchflusszytometrie werden zur Bestimmung des prozentualen Anteils der S-Phase-Zellen in der Population verwendet (Abb. 1).
    Unter milden Bedingungen ist die Verwendung mit Zellzyklus-Farbstoffen und Antikörpern möglich
    Die Vorteile der Click-iT™ EdU-Markierung sind bei der Durchführung des Assays leicht erkennbar (Abb. 2). Die geringe Größe des Farbstoff-Azids ermöglicht den effizienten Nachweis des eingebauten EdU-Nukleosids unter schonenden Bedingungen, während die standardmäßige Aldehyd-basierte Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das Click-iT™ Detektionsreagenz ausreichend sind, um Zugang zur DNA zu erhalten. Dies steht im Gegensatz zu BrdU-Assays, die eine Denaturierung der DNA (mit HCI, Wärme oder Verdauung mit DNase) zur Exposition des BrdU erfordern, so dass es mit einem anti-BrdU-Antikörper nachgewiesen werden kann. Bei Anwendung der HCl-Methode kann eine Probenverarbeitung für das BrdU-Assay zu Signalveränderungen in der Zellzyklus-Verteilung, sowie zu einer Zerstörung der Antigenerkennungsstellen führen. Im Gegensatz dazu ist das anwenderfreundliche EdU-Zellproliferationskit mit Zellzyklus-Farbstoffen kompatibel. Dieses EDU-Assay-Kit kann auch mit Antikörpern gegen Oberflächen- und intrazelluläre Marker gebündelt werden.
    Schnelles und einfaches Protokoll
    Das Click-iT™ EDU-Protokoll basiert auf den Aldehydfixierungs- und Lösungsmittelpermeabilisierungsschritten zur immunhistochemischen Antikörper-Markierung, doch EDU ist auch mit mit anderen Fixierungs-/Permeabilisierungswirkstoffen,
    einschließlich Saponin und Methanol, kompatibel. Nur fünf Arbeitsgänge sind zur Vorbereitung Ihrer Zellproliferationsdaten-Analyse erforderlich:
  • Behandlung von Zellen mit EdUM
  • Fixieren und Permeabilisieren von Zellen
  • Nachweis von S-Phase-Zellen mit Click-iT™ Nachweis-Cocktail für die Dauer von 30 Minuten
  • Einmal waschen
  • Analyse
    Genaue Ergebnisse auf kostengünstige Weise
    Durch Erhöhung der Assay-Anzahl pro Kit ist das Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Durchflusszytometrie-Assay-Kit kostengünstiger als herkömmliche BrdU-Assays und bestens für umfangreiche Experimente geeignet.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Enthält EdU (5-Ethynyl-2‘-Deoxyuridin), Alexa Fluor™ 647-Azid, wasserfreies Dimethylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ Fixiermittel, Click-iT™ saponin-basierten Permeabilisierungs- und Waschpuffer, Kupfer(II)-Sulfat und Click-iT™ EdU-Pufferadditiv.
  • Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
    Durchflusszytometer
    Alexa Fluor™ 647
    Röhrchen
    Click-iT™
    Raumtemperatur
    Fluoreszent
    Durchflusszytometrie-Assaykit
    650⁄670
    Weniger gefährlich
    50 assays
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    Produktidentifikator
    • 647 Flow Cytometry Assay Kit
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
    • Karzinogenität Kategorie 1
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Keimzellmutagenität Kategorie 2
    • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
    Gefahrenhinweis
    • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
    • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
    • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
    • H350-Kann Krebs erzeugen.
    • H371-Kann die Organe schädigen.
    • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis
    • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
    • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
    • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
    • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde