Learn More
Epredia™ ClearVue™ Eindeckmittel
Epredia™ ClearVue™ Eindeckmittel sind mit einer Vielzahl von Färbegeräten kompatibel und damit für praktisch jedes Labor geeignet.
73.83 CHF - 81.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Light yellow |
---|---|
Produkttyp | Eindeckmittel |
Menge | 1 pt. |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376790
|
Epredia™
4211 |
Auf Toluolbasis |
81.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11396790
|
Epredia™
4212 |
Auf Xylolbasis | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClearVue™ Eindeckmittel sind mit einer Vielzahl von Färbegeräten kompatibel und damit für praktisch jedes Labor geeignet.
Spezifikation
Light yellow | |
Eindeckmittel | |
1 pt. | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.,Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.,Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.,Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.,Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene, acrylic resin