Learn More
Diversey™ Clearklens Bi-Spore Desinfektionsmittel
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Desinfiziert harte Oberflächen mit einer sporiziden Lösung.Das Diversey Clearklens Bi-Sore Desinfektionsmittel ist ein Chlordioxid-Erzeugungssystem.Bietet Wirksamkeit gegen alle Arten von Mikroorganismen.
Marke: Diversey™ 7514852
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wirksam auf harten Oberflächen gegen alle Arten von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Hefen, Pilzen, Sporen und Viren
- Aseptisch gefülltes, zweiteiliges System zur Herstellung von Chlordioxid als Aktivator- und Basiskonzentrat-Lösungen
- Doppelt verpackt, um eine Umweltkontamination zu vermeiden
Spezifikation
Steril | |
Gefiltert | |
Basis und Aktivator | |
5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- 5L Sterile hard surface sporicidal disinfectant
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium chlorite