Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.
110.00 CHF - 332.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Glas (Typ 1) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Verschlusstyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlussgröße | Verschlusstyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15301246
![]() |
Thermo Scientific™
139-20C/EP |
20 mL | 24-414 | Kappe mit verklebtem Septum | EP 20 ml Fläschchen, klar, 0,125 in., verklebtes Septum, zertifiziert |
217.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16619775
![]() |
Thermo Scientific™
140-40C/DB |
40 mL | 24-414 | Kappe mit verklebtem Septum | EP 40 ml-Fläschchen, klar, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert, Doppelkarton |
332.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15346887
![]() |
Thermo Scientific™
140-40C/EP |
40 mL | 24-414 | Kappe mit verklebtem Septum | EP 40 ml-Fläschchen, klar, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert |
240.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15945091
![]() |
Thermo Scientific™
339-20C |
20 mL | 24-414 | Kappe mit verklebtem Septum | EP 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, unbehandelt |
110.00 CHF
72 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||
16189550
![]() |
Thermo Scientific™
340-40C |
40 mL | 24-414 | Kappe mit verklebtem Septum | EP 40 ml-Fläschchen, durchsichtig, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, unbehandelt |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15340336
![]() |
Thermo Scientific™
S226-0020 |
20 mL | 24-414 | Kappe mit nicht verklebtem Septum | I-Chem 20 ml Fläschchen, durchsichtig, 0,125 in., unverklebtes Septum verarbeitet |
246.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16457675
![]() |
Thermo Scientific™
S236-0060 |
60 mL | 24-414 | Kappe mit unverklebtem Septum | I-Chem 60 ml-Fläschchen, durchsichtig, 0,125 Zoll, unverklebtes Septum, behandelt |
253.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15325607
![]() |
Thermo Scientific™
S326-0020 |
20 mL | 24-414 | Kappe mit nicht verklebtem Septum | I-Chem 20 ml-Fläschchen, klar, 0,125 in., unverklebtes Septum, zertifiziert |
226.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ transparente VOA-Fläschchen mit 0,125 in. starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen.Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation, oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
- Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0.125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
- Septum fest mit Verschlusskappe verklebt oder unverklebt für einfaches Austauschen
- Direkt kompatibel mit Automatisierung mit auf die Fläschchen aufgeschraubtem Verschluss
Enthält:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Kiste enthält Analysezertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat im Lieferumfang.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig, Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
1,1 in. | |
28 mm | |
Polypropylen | |
Fläschchen |
Durchsichtig | |
Glas (Typ 1) | |
3,17 mm | |
24-414 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.