Learn More
Fisherbrand™ Transparente geradwandige Rundflaschen ohne Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
960 ml
Verschlussgröße:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400 mm
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Pckg.
Beschreibung
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Menge | 12/Karton |
Halsausführung | 70-400 |
Closure Included | Nein |
Öffnung | Weit |
Form | Geradwandiges Gefäß |