Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174527
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit Graduierung ohne Kappen verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 432
Halsausführung 33-400
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm