Learn More
Fisherbrand™ Messbecher mit Graduierung aus Glas mit weißer Schaumstoffkappe aus Polypropylen/PTFE
Artikelnummer. 15875472
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Halsausführung:
48-400
Menge:
24/Karton
Includes
Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
Umweltschonende Flaschen tragen zur Abfallvermeidung bei. Fisherbrand™ Boston klare graduierte Rundflaschen mit weißem PE-Schaum/PTFE-beschichteter Kappe aus Polypropylen gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung.
Diese mittelgroßen Rundflaschen mit Messskala sind ausgezeichnete Mehrzweckbehälter für biologische und pathologische Proben, können jedoch auch zur Lagerung von Chemikalien und Reagenzien in industriellen Labors verwendet werden. Diese durchsichtigen (Flint-)Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern. Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Transferieren des Inhalts. Messskala sowohl in Milliliter als auch in Unzen.
Transparente graduierte Boston-Round-Flaschen
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
 Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Gute Schlagfestigkeit, thermische Beständigkeit und Biegsamkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
  • Die Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit .Sie tragen dazu bei, das der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 48-400
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Mittelgroße Rundflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung With Liner
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja