Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184347
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit schwarzem Phenol-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
  • Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz mit dem Flascheninhalt.
  • Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
  • Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Autoklavierbar Die Flasche ist autoklavierbar; die Kappeneinlage ist es nicht. (LDPE-Einlage hat eine maximale Temperatur von 80 °C.)
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm