Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Beschreibung
- Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen sind platzsparend und leicht zu befüllen.
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz mit dem Flascheninhalt.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 480 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 170 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 48-400 |