Learn More
Masterflex™ CFlex Schläuche, transparent
Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex-Schläuche bestechen durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche.
Marke:  Masterflex™ 06422-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11710519
  • 113.00 CHF / 7.50 Meter
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.Saint-Gobain Performance Plastics™ Durchsichtige C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche aus.
  • Transparenter Schlauch
  • Wirtschaftliche Alternative zu Platinsilikon
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität
  • Produkt wird gemäß Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt
  • Erfüllt USP, Klasse VI
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
USP, GMP, CFR-Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP)
9,6 mm
12.8 mm
1.6 mm
-45 °C
Steril
17 psi
Autoklavierbar
C-Flex
7,62 m
Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon
1/Packung
Durchscheinend
135 °C