Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144447
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
108
160
288
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 60 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 24-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 79 mm