Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace3™ Nackenstütze (nicht aus Textil)
Zur Verwendung mit den CleanSpace HALO PAPR-Einheiten. Die CleanSpace Nackenstütze ist ein nicht aus Textil bestehendes Ersatzteil und wird in zwei Größen geliefert. ABS-Kunststoffkonstruktion
85.60 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Material | ABS-Kunststoff |
Produkttyp | Nackenstütze |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CS3000 PAPR-System |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15950042
|
CleanSpace™ Technology
CS3009 |
S |
85.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960042
|
CleanSpace™ Technology
CS3010 |
L |
85.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace Atemschutzgeräten: Geringes Gewicht und keine Schläuche oder Bänder
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
ABS-Kunststoff | |
Nackenstütze | |
CS3000 PAPR-System |