Learn More
CleanSpace™ Technology Kopfgurtsystem
Das Kopfgurtsystem besteht aus Stoff und wird mit Klettbändern an der Atemschutzeinheit befestigt.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-0030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit CleanSpace2™ PAPR (PAF-0034)
- Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ Atemschutzgeräten: Geringes Gewicht und keine Schläuche oder Bänder
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-Kennzeichnung) | |
Polyester, Nylon, Klettverschluss | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern | |
69 g |
Wiederverwendbar | |
Kopfgurtsystem | |
PAF-0030 | |
580 x 220 mm |