Learn More
Berkshire International™ X3600 DURX 670 non-woven cleanroom wipes, 7x7in,
BIOPHARMA
Durx™ 670 ist ein Vlieswischtuch aus Zellulose/Polyester, das für Umgebungen der ISO-Klasse 5 und höher empfohlen wird und aus einer wasserstrahlverwinkelten Vliesmischung aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester besteht.
Marke:  Berkshire International™ DR670.0707.12
550.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15314891
  • 656.00 CHF / 3600 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ISO Klasse 5
  • Aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum-Wischtücher
Ja
Autoklavierbar
Vliesstoff
Allgemeine Gerätewickel- und Wischtücher, Allzweck-Wischanwendungen, Reinigung von Laborgeräten, allgemeines Abwischen bei der Komponentenvorbereitung, Mischung und in Waschbereichen, Auftragen und Entfernen von Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Steril
Polyester-Zellulose
Chemisch
Entspricht den Anforderungen von RoHS 2002/05 und REACH
180 x 180 mm
Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher und USP <797>-Anwendungen