Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
Marke: Emma Safety Footwear MM98156943
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Metallfrei
- Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Clay Ihren Lieblingsschuh gefunden. Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
- Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse.
- Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
- DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Bauwesen und Technologie
- Fertigung
- Natur und Umwelt
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec antibakteriell | |
43 | |
Niedrig |
Schnüre | |
Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt | |
Nubuk, Geöltes Nubuk | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |