Learn More
Velp Scientifica™ CLASSIC Vortexschüttler
Kompakter Vortexmischer, geeignet für unterschiedliche Mischanforderungen, mit Dauerbetrieb oder per Tastendruck.
Marke:  Velp Scientifica™ F202A0173
Artikelnummer. 16639675
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Stabilität wird durch den Auswahlhebel in Bezug auf den Betriebsmodus optimiert
  • 3 rutschfeste Gummifüße sorgen dafür, dass der Rührer in der erforderlichen Position bleibt
  • Betrieb mit variabler Drehzahl, elektronisch gesteuert bis zu 3.000 U/min
  • Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien dank Technopolymer-Gehäuse
  • Die Basis aus Zinklegierung bietet hohe Stabilität
  • IP 42-Schutz vor Partikeln und Flüssigkeiten
  • Große Auswahl an Zubehör für Röhrchen, Platten und Kolben
  • Universalmodell für verschiedene Spannungen/Frequenzen
  • Durch 3-Jahres-Garantie geschützt
Spezifikation
Spezifikation
4,5 mm
230 V
CE-Konformitätserklärung
Zinklegierung, Technopolymer
70 mm
Analog
Keine
Touch, Dauerbetrieb
0 bis 3.000 U/min
15 W
50/60 Hz
220 x 180 x 70 mm
2,2 kg
CLASSIC Vortexschüttler
IP 42
3 Jahre