Learn More
Brannan™ Klassisches Edelstahl-Ofenthermometer mit Ziffernblatt
Das klassische Brannan Edelstahl-Ofenthermometer mit Ziffernblatt hat schwarze Temperaturskala und einen roten Zeiger für einfache Ablesbarkeit.
Marke: Brannan™ 23/400/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet zum Aufhängen oder Aufstellen auf einem Ofenregal
- Thermometerführungen zur genauen Einstellung der Ofensteuerung
- Gehäuse und Zeiger aus Edelstahl 430, Ziffernblatt aus Aluminium, Glaslinse, Bimetallsensor
Spezifikation
4,2 x 4,2 cm | |
Zur Messung der Ofenbetriebstemperatur | |
7,2 cm | |
Edelstahl, Aluminium | |
50,5 g | |
2,4 in. | |
30 °C bis 450 °F | |
±10 °C und ±10 °F | |
4,1 cm |
Ja | |
2,83 in. | |
6,3 cm | |
23/400/3 | |
1,61 in. | |
0°bis 230 °C | |
Nein | |
Analog |