Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke:  Tenak™ TE21448
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15220484
  • 67.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelungsstange
Edelstahl
Tiefkühltruhen
50 mm (Box)
Boxen (3)
3
140 x 140 x 170 mm