Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE21451
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
50 mm (Box) |
Boxen (7) | |
7 | |
140 x 140 x 390 mm |