Learn More
Kolmi Hopen™ Classic Elasticated Gown with Collar and Pocket
Click to view available options
Größe:
2XS
3 XS
Beschreibung
- Hergestellt aus atmungsaktivem Polypropylen
- Mit Kragen und elastischen Bündchen
- Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Auslieferung
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 2XS |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001 |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | 1 |
Produkttyp | General Purpose Gown |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Ja |
Gewicht (metrisch) | 40 gsm |