Learn More
Kolmi Hopen™ Klassische Kinder-Überschuhe mit Kunststoffsohle
Weiße Überschuhe für Kinder, mit rutschfesten Sohlen, ideal für medizinische Umgebungen.
Marke: Kolmi Hopen™ 10.012E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kindermodell für Kleinkinder (1 bis 4 Jahre)
- Rutschfeste Sohle verringert das Sturzrisiko
- Polypropylen mit Polyethylen-Sohle
- Klassischer Stil
- Geschweißt und elastisch
Spezifikation
ISO 9001 | |
23 x 12 cm | |
Polypropylen, Polyethylen | |
600 Packungen | |
50 μm |
Weiß, Blau | |
Medizinisch | |
S | |
Unsteril |