Learn More
Value Plastics Classic Barb to Press-In Plug Fitting, Nylon
Plug tubing with a secure and leak-proof connection
Marke:  Value Plastics 50120-83
Artikelnummer. 30053093
  • 20.10 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal for capping off fluid transfer system. Constructed of durable chemical resistance nylon. Classic barb style offers greater sealing capability
Spezifikation
Spezifikation
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Hose Barb x Plug
Plug
Plug, Classic Hose Barb
Gamma radiation, ethylene oxide (EtO), and autoclave