Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit.Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Zwiebel™ PBI2302K
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11740633
  • 402.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriergewicht der Klasse E2
  • Gemäß OIML R 111
  • Wird mit einem COFRAC-Kalibrierungszertifikat geliefert, das die Rückführbarkeit gewährleistet
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
± 0,006 mg
Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I