Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer blauen Graduierung versehen.
43.30 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Klasse AS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Typ Volumetrische Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11770784
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341133
1 ml
78.60 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11780784
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341140
2 ml
78.60 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11790784
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341145
2.5 ml
55.16 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11700794
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341148
3 ml
43.30 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11710794
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341155
5 ml
47.45 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11720794
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341160
10 ml
53.50 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11770804
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341164
15 ml
63.40 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11780804
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341165
20 ml
67.10 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11790804
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341170
25 ml
64.55 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11700814
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341175
50 ml
84.30 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11710814
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
1341180
100 ml
115.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Eine Markierung, blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
Blau
Volumetrische Pipette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert