Learn More
Hirschmann™ Klasse AS Automatische Büretten DURAN™, blaue Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke:  Hirschmann™ 3440360
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10763321
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß Pellet
  • Schellbach
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Spezifikation
Spezifikation
Klar
500 mm
0,02 ml
Blau
PTFE
Automatische Titrationsbürette
DIN EN ISO 385
10 ml
Glas
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas
lateral
±0.02 ml
Klasse AS