Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte Messpipetten, Klasse A, USP
Wird mit einem USP-datierten Chargenidentifizierungszertifikat für Gleichförmigkeit geliefert.
83.75 CHF - 96.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP |
---|---|
Klasse | A |
Material | AR-GLAS |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11761516
|
Hirschmann™
110013327 |
1 ml |
83.75 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11771516
|
Hirschmann™
110014127 |
2 ml |
83.75 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11791516
|
Hirschmann™
110016027 |
10 ml |
96.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11701526
|
Hirschmann™
110017027 |
25 ml |
95.80 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit silberner Diffusionsfarbe für dauerhafte Markierungen
- Braune Graduierungsmarkierungen
- Hauptringgraduierung
- Graduiert bis zur Spitze
- Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS | |
Ja | |
Messpipette |
A | |
Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren | |
Braun |