Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 36174
34.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17450144
  • 41.85 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente PMP-Konstruktion
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme (TD, Zoll)
Polypropylen
PMP
± 0.06 ml
121 °C
Ja
DIN EN ISO 1042
50 ml
146 mm
1
± 0.06 ml
Klasse A