Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit braungefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2210190
Beschreibung
- Mit Ausguss, braune Hauptringgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
A | |
± 2,5 ml | |
Glas | |
5 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
390 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
500 ml | |
2,5 |