Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, blaue Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2240194
Beschreibung
- Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
500 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
2000 ml | |
10 |
Konformitätszertifiziert | |
Rund | |
A | |
±10 ml | |
Glas | |
20 ml |