Learn More
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantiert absoluten Schutz für den Bediener, das Produkt und die Umwelt.
Marke: Erlab HOT19835
15955.25 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hocheffiziente HEPA-H14-Filter
- Doppelte Belüftung
- Visuelle und akustische Alarme
- Transparente Seitenfenster für eine helle und offene Umgebung
- Vollständiger Zugang zum Tank für eine vollständige Desinfektion
- Sehr intuitiver Touchscreen: zum Einstellen der Helligkeit in der Arbeitskammer, der Dauer des UV-Zyklus, der Nutzungszeit, des Status der HEPA-Filter
Spezifikation
Standard EN 12469-2000 | |
1590 mm | |
58 dB | |
750 W | |
>410 m3h | |
1825 mm | |
USB-A, DOP | |
290 W |
Edelstahl | |
Solis Essentiel 1500 | |
2 | |
600 mm | |
Schutz des Anwenders | |
105 W | |
1421 mm |