missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Destillierbrücken mit Vakuumempfänger-Adapter

Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator (abgewinkelter Auslass) und Kopf nach Claisen

Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05057301

Artikelnummer. 10589581

  • 162.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gemäß DIN 12594
  • Mit Liebig-Kondensator (75° abgewinkelt) und vertikalem Claisen-Kopf
  • Wasser- und Vakuumanschlüsse
  • Mit zwei Buchsen NS14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation

Spezifikation

250 mm
DURAN™ Schläuche
Konus NS 14/23
Claisen Destillationsgerät
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote