Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Einhaltung |
Reinheit (%) | 99.5 to 102.0 % |
Güte | ACS |
Menge | 500 g |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate