Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, Puffersubstanz, 99,5–102 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
25 kg
Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid monohydrate |
CAS | 5949-29-1 |
Summenformel | C6H10O8 |
InChI-Schlüssel | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
IUPAC-Name | 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.14 |
Menge | 25 kg |