Learn More
Citrazonanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10006303
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-02-4
Summenformel C5H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
MDL-Nummer MFCD00005522
InChI-Schlüssel AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
IUPAC-Name 3-Methylfuran-2,5-Dion
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citraconic anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 6°C to 7°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2450g/mL
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.472
Menge 25 g
Beilstein 17, 440
Relative Dichte 1.245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 112.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citraconic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.