Learn More
cis-2-Aminocyclohexanolhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389000
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6936-47-6
MDL-Nummer MFCD00143981
InChI-Schlüssel LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
PubChem CID 12228413
IUPAC-Name (1R,2S)-2-Aminocyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 186.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H13NO·HCl
Strukturformel H2NC6H10OH·HCl
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 151.64
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.