Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10615382
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1469-48-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
MDL-Nummer MFCD00005880
InChI-Schlüssel CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
IUPAC-Name (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dion
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt 131.0°C to 138.0°C
Farbe Beige bis Brown-Gelb oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Puder oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.