Learn More
Brady™ MINI. CIRCUIT BREAK LO EURO TB
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mithilfe eines Tasters leicht montieren.
Marke:  Brady™ 090853
Artikelnummer. 11781945
  • 22.65 CHF / 1 Stück
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mini-Verriegelungen für Schutzschalter
  • Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter
  • Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.  Die Absperrung lässt sich mithilfe eines Tasters leicht montieren
  • Die Absperrung in Form eines Verbindungsriegels verfügt über ein Einstellrad, um eine schnelle Anwendung zu ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Rot
OSHA 1910,147
0.95 in
24.13 mm
24,13 x 31,24 x 54,9 mm
2.16 in.
Glasfaserverstärktes Nylon
1.23 in.
ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB EA
Glasfaserverstärktes Nylon
Sperrvorrichtungen für Miniatur-Leistungsschalter – Befestigungsstange
0.28 Zoll
7 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
54.91 mm
Je 1
31,24 mm