Learn More
Cinnamylchlorid, 95 %, stab. mit Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467027
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Cinnamyl chloride is used in the enantioselective total synthesis of helioporins C and E, bioactive marine diterpenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cinnamylchlorid wird bei der enantioselektiven Gesamtsynthese der bioaktiven marinen Deterpene Helioporinen C und E verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2687-12-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl chloride
Namenshinweis stabilized with sodium carbonate
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.096
Siedepunkt 86°C to 87°C (2 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Summenformel C16H34S
Brechungsindex 1.5845
MDL-Nummer MFCD00009566
Menge 250 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 741974
Synonym dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
InChI-Schlüssel LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCSCCCCCCCC
IUPAC-Name 1-Octylsulfanyloctan
Molekulargewicht (g/mol) 258.51
PubChem CID 75901
Formelmasse 152.62
Reinheit (%) 95%